2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8995-25G PC8995-5G
APOSPC8995-25GEA 262 CHF
APOSPC8995-25G APOSPC8995-5G
2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
2-Chloroethyl trifluoroacetate
Formel: C₄H₄ClF₃O₂
Siedepunkt: 121,4 °C
Melting Pt: –116 °C
Flash-Pt: 90 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00789432
CAS-Nummer: 40949-99-3
UN: 3265
ADR: 8,III