4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 383 CHF
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Melting Pt: 154…156 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01658374
CAS-Nummer: 6587-23-1