5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8704-250MG
PC8704-1G
PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA
61
CHF
APOSPC8704-250MG
APOSPC8704-1G
APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₅BrF₃N Melting Pt: 37…38 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697684 CAS-Nummer: 108274-33-5 |