3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Fluoro-4-propoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-propoxyphenylboronic acid
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 26.2 CHF
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06411285
CAS-Nummer: 192376-68-4