2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-2-methylprop-1-ene
PC8390-1G PC8390-5G
APOSPC8390-1GEA 287 CHF
APOSPC8390-1G APOSPC8390-5G
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
2-Fluoro-5-(2-methylallyl)toluene
Formel: C₁₁H₁₃F
MW: 164,219 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07775007
CAS-Nummer: 869493-79-8