5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine, 5-Bromo-1,2-diamino-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC8378-1G PC8378-250MG
APOSPC8378-1GEA 543 CHF
APOSPC8378-1G APOSPC8378-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271.035 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16628053
CAS-Nummer: 1257535-16-2