4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC8373-1G
PC8373-250MG
PC8373-5G
APOSPC8373-1GEA
62.7
CHF
APOSPC8373-1G
APOSPC8373-250MG
APOSPC8373-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₃ Melting Pt: 125…130 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16628052 CAS-Nummer: 1257535-31-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |