Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-2,2-difluoroethanoyl bromide
PC8341-1G
PC8341-25G
PC8341-5G
APOSPC8341-1GEA
87
CHF
APOSPC8341-1G
APOSPC8341-25G
APOSPC8341-5G
Bromo(difluoro)acetyl bromide 97%
Bromo(difluoro)acetyl bromide
Formel:
C₂Br₂F₂O MW: 237,826 g/mol Siedepunkt: 70…79 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00153688 CAS-Nummer: 1796-12-9 UN: 3265 ADR: 8,III |