4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Boronophenyl 4-fluoro-2-nitrophenyl ether
PC8322-1G PC8322-5G
APOSPC8322-1GEA 293 CHF
APOSPC8322-1G APOSPC8322-5G
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
4-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₂H₉BFNO₅
MW: 277,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800895
CAS-Nummer: 957062-59-8