4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-hydroxyaniline
PC8311-1G PC8311-5G
APOSPC8311-1GEA 158 CHF
APOSPC8311-1G APOSPC8311-5G
4-Amino-2,6-difluorophenol 95%
4-Amino-2,6-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,107 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094493
CAS-Nummer: 126058-97-7