6-Fluoro-5-methyl-1H-indole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8302-1G PC8302-250MG PC8302-5G
APOSPC8302-1GEA 433 CHF
APOSPC8302-1G APOSPC8302-250MG APOSPC8302-5G
6-Fluoro-5-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-5-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈FN
MW: 149,165 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094489
CAS-Nummer: 162100-95-0