4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)(4-fluorophenyl)amine
PC8281-1G
PC8281-250MG
PC8281-5G
APOSPC8281-1GEA
166
CHF
APOSPC8281-1G
APOSPC8281-250MG
APOSPC8281-5G
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
4-(Bromomethyl)-N-(4-fluorophenyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₁BrFNO₂S MW: 344,199 g/mol Melting Pt: 141…145 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00169942 CAS-Nummer: 260969-08-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)