5-Chloro-2-fluorophenetole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Chloro-2-ethoxy-1-fluorobenzene
PC8164-1G
PC8164-5G
PC8164-25G
APOSPC8164-1GEA
31.4
CHF
APOSPC8164-1G
APOSPC8164-5G
APOSPC8164-25G
5-Chloro-2-fluorophenetole
5-Chloro-2-fluorophenetole
Formel:
C₈H₈ClFO MW: 174,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672980 CAS-Nummer: 289039-34-5 |