5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC8127-1G
PC8127-500MG
APOSPC8127-1GEA
1410
CHF
APOSPC8127-1G
APOSPC8127-500MG
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Bromophenylsulphonyl)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₂H₁₀BrF₃N₂O₃S Melting Pt: 124…127 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172661 CAS-Nummer: 318469-36-2 |