5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: [5-(4-Bromophenylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
PC8124-1G PC8124-500MG
APOSPC8124-1GEA 943 CHF
APOSPC8124-1G APOSPC8124-500MG
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
5-(4-Bromophenylthio)-4-(hydroxymethyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₀BrF₃N₂OS
MW: 367.185 g/mol
Melting Pt: 99…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172639
CAS-Nummer: 318239-56-4