4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8066-1G
PC8066-250MG
PC8066-5G
APOSPC8066-1GEA
401
CHF
APOSPC8066-1G
APOSPC8066-250MG
APOSPC8066-5G
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
4-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₆FIN₂ MW: 276,05 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12756570 CAS-Nummer: 1257535-07-1 |