5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Borono-5-bromo-2-fluorobenzoic acid, 5-Bromo-3-carboxy-2-fluorophenylboronic acid
PC8044-1G
PC8044-5G
APOSPC8044-1GEA
99.3
CHF
APOSPC8044-1G
APOSPC8044-5G
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
5-Bromo-3-carboxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₅BBrFO₄ MW: 262.826 g/mol Melting Pt: 237…240 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09800869 CAS-Nummer: 957120-63-7 |