2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8035-25G PC8035-5G
APOSPC8035-25GEA 602 CHF
APOSPC8035-25G APOSPC8035-5G
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane 95%
2-Chlorohexafluoro-2-phenylpropane
Formel: C₉H₅ClF₆
MW: 262,579 g/mol
Siedepunkt: 159 °C
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.5477 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00514599
CAS-Nummer: 16878-50-5