1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8008-1G PC8008-5G
APOSPC8008-1GEA 55.7 CHF
APOSPC8008-1G APOSPC8008-5G
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
1-(Trifluorovinyl)cyclohex-1-ene
Formel: C₈H₉F₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156079
CAS-Nummer: 243863-42-5