Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)-3-vinylpropanoate
PC7944-1G PC7944-5G
APOSPC7944-1GEA 411 CHF
APOSPC7944-1G APOSPC7944-5G
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Methyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formel: C₇H₉F₃O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236694
CAS-Nummer: 117015-45-9