2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-2-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethane, 2-Bromo-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC7935-5G
APOSPC7935-5GEA 95.8 CHF
APOSPC7935-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol 95%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₄BrF₃O
MW: 192,962 g/mol
Siedepunkt: 34 °C (12 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09763638
CAS-Nummer: 311-86-4