1-(Perfluorohexyl)octane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(Tridecafluorohex-1-yl)octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluorotetradecane
PC7927-25G
PC7927-5G
PC7927-1G
APOSPC7927-25GEA
710
CHF
APOSPC7927-25G
APOSPC7927-5G
APOSPC7927-1G
1-(Perfluorohexyl)octane 97%
1-(Perfluorohexyl)octane
Formel:
C₁₄H₁₇F₁₃ MW: 432,264 g/mol Flash-Pt: 100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07784188 CAS-Nummer: 133331-77-8 |