6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Fluoropicolinamide, 2-Carbamoyl-6-fluoropyridine, 2-(Aminocarbonyl)-6-fluoropyridine
PC7884-1G PC7884-250MG PC7884-5G
APOSPC7884-1GEA 47.1 CHF
APOSPC7884-1G APOSPC7884-250MG APOSPC7884-5G
6-Fluoropyridine-2-carboxamide 97%
6-Fluoropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₅FN₂O
MW: 140.115 g/mol
Melting Pt: 134…137 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038712
CAS-Nummer: 369-03-9