Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Tris(dimethylamino)sulphur trimethylsilyl difluoride, TAS-F
PC7880-1G PC7880-5G
APOSPC7880-1GEA 202 CHF
APOSPC7880-1G APOSPC7880-5G
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, technische Qualität
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate
Formel: C₃H₉F₂Si·C₆H₁₈N₃S
MW: 275,478 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012170
CAS-Nummer: 59218-87-0
UN: 3261
ADR: 8,II