Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 342 CHF
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Formel: C₁₁H₃F₁₉O₅
MW: 576,108 g/mol
Siedepunkt: 73 °C (10 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094451
CAS-Nummer: 330562-42-0