4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G
PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA
280
CHF
APOSPC7854E-1G
APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formel:
C₅H₆F₆O MW: 196,091 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236628 CAS-Nummer: 17327-35-4 |