5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-5,5,5-trifluorovaleric acid, 2-Amino-5,5,5-trifluoropentanoic acid
PC7813-100MG PC7813-1G PC7813-250MG
APOSPC7813-100MGEA 418 CHF
APOSPC7813-100MG APOSPC7813-1G APOSPC7813-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline
Formel: C₅H₈F₃NO₂
Melting Pt: 256…258 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190648
CAS-Nummer: 2365-80-2