6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Amino-6,6,6-trifluorohexanoic acid, 2-Amino-6,6,6-trifluorocaproic acid
PC7812-1G
PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA
584
CHF
APOSPC7812-1G
APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Formel:
C₆H₁₀F₃NO₂ MW: 185,144 g/mol Melting Pt: 272…274 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00190647 CAS-Nummer: 120200-04-6 |