4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)nicotinthioamide
PC7766T-1G
PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA
151
CHF
APOSPC7766T-1G
APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formel:
C₇H₅F₃N₂S MW: 206,188 g/mol Melting Pt: 153…156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00205806 CAS-Nummer: 158063-54-8 |