4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Bromo-2-chloro-5-fluoro-4-methylbenzene
PC7757-25G
PC7757-100G
APOSPC7757-25GEA
152
CHF
APOSPC7757-25G
APOSPC7757-100G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrClF MW: 223,47 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143269 CAS-Nummer: 201849-17-4 |