2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G
PC7689-250MG
PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA
340
CHF
APOSPC7689-1G
APOSPC7689-250MG
APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Formel:
C₉H₈BrFO MW: 231,062 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09955286 CAS-Nummer: 186036-09-9 UN: 3265 ADR: 8,III |