3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one, 3-Ethanoyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7652-1G
PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA
184
CHF
APOSPC7652-1G
APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₉H₈F₃NO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03407376 CAS-Nummer: 205582-83-8 |