1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7651-1G PC7651-5G
APOSPC7651-1GEA 0 CHF
APOSPC7651-1G APOSPC7651-5G
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane 95%
1,3,5,7-Tetrakis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane
Formel: C₁₆H₂₈F₁₂O₄Si₄
Siedepunkt: 134 °C (3 mm Hg)
Dichte: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069177
CAS-Nummer: 429-67-4