4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid, (4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Borono-5-bromo-3-fluoroanisole
PC7585-1G
PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA
81.9
CHF
APOSPC7585-1G
APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrFO₃ MW: 248,842 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475882 CAS-Nummer: 957035-32-4 |