6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7443-1G
APOSPC7443-1GEA 158 CHF
APOSPC7443-1G
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole 98%
6-Fluoro-2-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈FN
MW: 149,165 g/mol
Melting Pt: 100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027714
CAS-Nummer: 40311-13-5