3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G
PC7421-25G
PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA
99.3
CHF
APOSPC7421-1G
APOSPC7421-25G
APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂ClF₂I MW: 274,434 g/mol Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00142890 CAS-Nummer: 202925-06-2 |