2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 117 CHF
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₃
MW: 300.029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407438
CAS-Nummer: 874774-41-1