2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7384-1G PC7384-25G PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA 47.1 CHF
APOSPC7384-1G APOSPC7384-25G APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formel: C₇H₇BrFN·ClH
MW: 240,501 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142877
CAS-Nummer: 202865-67-6