4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4,4-Trifluorobutyramide
PC7347-1G
PC7347-5G
APOSPC7347-1GEA
325
CHF
APOSPC7347-1G
APOSPC7347-5G
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
4,4,4-Trifluorobutanamide
Formel:
C₄H₆F₃NO MW: 141,092 g/mol Melting Pt: 137…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00526200 CAS-Nummer: 461-34-7 |