5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 112 CHF
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258744
CAS-Nummer: 957061-14-2