2-Bromo-5-fluorostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G
PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA
168
CHF
APOSPC7261-1G
APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formel:
C₈H₆BrF MW: 201,036 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09749661 CAS-Nummer: 828267-47-6 UN: 1993 ADR: 3,III |