4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 598 CHF
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉FN₂
MW: 176.19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06254679
CAS-Nummer: 288151-49-5