4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 357 CHF
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280,169 g/mol
Melting Pt: 157…158 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08669716
CAS-Nummer: 917561-99-0