4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC7187-1G
PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA
436
CHF
APOSPC7187-1G
APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃ MW: 227.186 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272471 CAS-Nummer: 49612-01-3 |