2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC7162-1G PC7162-5G
APOSPC7162-1GEA 169 CHF
APOSPC7162-1G APOSPC7162-5G
2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,3-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₃F₅O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784320
CAS-Nummer: 211315-75-2