1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7159-25G PC7159-5G
APOSPC7159-25GEA 332 CHF
APOSPC7159-25G APOSPC7159-5G
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
1-(4-Bromo-2-fluorobenzyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₃BrFN
MW: 258,13 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09749655
CAS-Nummer: 283173-83-1
UN: 2735
ADR: 8,III