(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7154-1G
PC7154-5G
APOSPC7154-1GEA
239
CHF
APOSPC7154-1G
APOSPC7154-5G
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene 97%
(2Z)-4-Bromo-1,1,1,3-tetrafluorobut-2-ene
Formel:
C₄H₃BrF₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08460476 CAS-Nummer: 933600-89-6 |