3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7142-1G PC7142-5G
APOSPC7142-1GEA 126 CHF
APOSPC7142-1G APOSPC7142-5G
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride 97%
3-Bromo-5-fluorobenzal chloride
Formel: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.915 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258971
CAS-Nummer: 1000339-58-1
UN: 3265
ADR: 8 III