Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7130-100G PC7130-10G PC7130-50G
APOSPC7130-100GEA 283 CHF
APOSPC7130-100G APOSPC7130-10G APOSPC7130-50G
Trifluoroacetaldehyde monohydrate 72% in wässriger Lösung
Trifluoroacetaldehyde monohydrate
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @ 150-180C - distill off & react at once.
Formel: C₂HF₃O·H₂O
Siedepunkt: 104…105 °C
Melting Pt: 68…70 °C
Dichte: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –23 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167359
CAS-Nummer: 33953-86-5
UN: 1989
ADR: 3,II