2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 241 CHF
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
MW: 357,176 g/mol
Melting Pt: 118…119 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09064984
CAS-Nummer: 906352-77-0